Läs mer
Cupferron, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483137
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483137 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15483137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16551.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Reagens för bestämning av Ce, Cu, Fe, Sn och Ti
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupferron
CAS 135-20-6
Smältpunkt 154 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Molekylformel C6H9N3O2
MDL-nummer MFCD00078422
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,2622
Synonym cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
InChI-nyckel NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn azan;N-oxido-N-fenylnitrösamid
Molekylvikt (g/mol) 155.16
PubChem CID 2724103
Formel vikt 155.16
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.