Läs mer
Cupferron, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 11478133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478133 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11478133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/7720/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 135-20-6
Smältpunkt 150°C
Färg Beige
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C6H9N3O2
MDL-nummer MFCD00078422
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-nitroso-N-phenylhydroxylamine amine
Molekylvikt (g/mol) 155.16
Formel vikt 155.16g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cupferron
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.