Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupferron |
| Smältpunkt | 150,0 °C till 155,0 °C |
| Tändningsrester | 0,05 % max |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | C6H4N(ONH4)NO |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 16,I,395 |
| Merck Index | 15,2612 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter |
| Formel vikt | 155.16 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cupferron
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.