Läs mer
Cupri-citronlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12960394 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12960394 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12960394 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 058 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    1692.80 SEK / 1000ml
    Save 482.20 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupri-citric solution
Förpackning Flaska
CAS 77-92-9
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1023100
Molekylformel C6H8O7
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:30769
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cupri-citric solution. European Pharmacopoeia Ref: 1023100 (RP 058)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .