Läs mer
Cupri-vinsyra (I+II) lösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12980394 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12980394 1000 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12980394 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 060 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00 SEK
    2398.06 SEK / 500ml
    Save 686.94 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupri-citric solution
Förpackning Flaska
CAS 77-92-9
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1023100
Molekylformel C6H8O7
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:30769
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cupri-tartaric solution. (Ready to use Mixture) European Pharmacopoeia Ref: 1023300 (RP 060)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .