Läs mer
Cupri-vinsyralösning 1 enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 12504376 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12504376 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12504376 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1023300A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stabil produkt med hög renhet utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP) inklusive användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • Högren, stabil produkt utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP).
  • Tillämpningar inkluderar användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • Noggrann, stabil och reproducerbar.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
Specifikationer
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Teknik EP Testing
Kvantitet 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CUPRI-TARTARIC SOLUTION I
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate