Läs mer
Cupri-vinsyralösning 2 enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 12574376 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12574376 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12574376 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1023300B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stabil produkt med hög renhet utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP) inklusive användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • Högren, stabil produkt utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP).
  • Tillämpningar inkluderar användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • Noggrann, stabil och reproducerbar.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
Specifikationer
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Teknik EP Testing
Kvantitet 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CUPRI-TARTARIC SOLUTION II
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide