Läs mer
Cupric Acetate, Monohydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupric Acetate |
| Namnnotering | Monohydrate |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Formel vikt | 199.65 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 1.88kg |