Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupric Carbonate |
| CAS | 12069-69-1 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | CuCO3Cu(OH)2 |
| Formel vikt | 221.12 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 4.00kg |