Läs mer
Kopparkloriddihydrat,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11432822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432822 500 g 500g
11422822 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215251490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    1051.59 SEK / 500g
    Save 53.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 10125-13-0
Molekylformel Cl2CuH4O2
Molekylvikt (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI-nyckel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-namn koppar(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupric Chloride Dihydrate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 170.5
Kvalitet ACS-reagens