Läs mer
Kopparklorid, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupric Chloride |
| Namnnotering | Dihydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | diklorkoppar;dihydrat |
| Formel vikt | 170.48 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 2.54kg |