Läs mer
Kuprinitrathydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11438801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438801 500 g 500g
11428801 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215350190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 SEK
    1495.59 SEK / 500g
    Save 74.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 10031-43-3 | CuH6N2O9 | 241.599 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 10031-43-3
Molekylformel CuH6N2O9
Molekylvikt (g/mol) 241.599
InChI-nyckel SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
IUPAC-namn koppar;dinitrat;trihydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupric Nitrate Hydrate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 187,6 (vattenfattig)