missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kuprinitrathydrat, MP Biomedicals

Produktkod. p-3547082 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11428801

Brand: MP Biomedicals 0215350180

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 10031-43-3
Molekylformel CuH6N2O9
Molekylvikt (g/mol) 241.599
InChI-nyckel SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
IUPAC-namn koppar;dinitrat;trihydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cupric Nitrate Hydrate
Kvantitet 100 g
Formel vikt 187.6 + aq.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.