missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cupric Nonylphenolsulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupric Nonylphenolsulfonate |
| CAS | 61607-83-8 |
| Molekylformel | C30 H46 Cu O8 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Bis(2-Hydroxy-5-Nonylbenzenesulfonato-O1,O2)Copper, 2-Hydroxy-5-Nonylbenzenesulfonic Acid Copper Complex |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H24O4S.Cu/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-11-14(16)15(12-13)20(17,18)19;/h2*10-12,16H,2-9H2,1H3,(H,17,18,19);/p-2 |
| LEDER | CCCCCCCCCc1ccc2c(c1)S(=O)(=O)O[Cu]3(OS(=O)(=O)c4cc(CCCCCCCCC)ccc4[OH-]3)[OH-]2 |
| IUPAC-namn | copper;2-hydroxy-5-nonylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 662.357 |
| Formel vikt | 661.194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?