Läs mer
Kopparsulfat, vattenfritt, pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15597924 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15597924 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15597924 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 185001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupric Sulfate
Namnnotering Anhydrous
CAS 7758-98-7
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel CuO4S
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC-namn koppar;sulfat
Molekylvikt (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formel vikt 159.6
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 3.60kg