Läs mer
Cupric Sulfate, Fine Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupric Sulfate |
| Fysisk form | Fine Crystals |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | copper;sulfate;pentahydrate |
| Formel vikt | 249.68 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 2.28kg |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.