Läs mer
Kopparsulfatpentahydrat,≥ 99 %, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11470982 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470982 1 kg 1kg
11450982 250 g 250g
11460982 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470982 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219511791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1624.12 SEK / 1kg
    Save 80.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-namn koppar(2+)pentahydratsulfat
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupric Sulfate Pentahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 249.68
Procent renhet ≥99%