Läs mer
Cupricsulfat Pentahydrat, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupric Sulfate Pentahydrate |
| CAS Max % | 102 |
| Fysisk form | Fina kristaller eller kristallint pulver |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Förpackning | Naturlig polyflaska |
| Procent renhet | 98 till 102 % |
| Kvalitet | ACS |