missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cupriethylenediamine Hydroxide (1.0 M in H2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupriethylenediamine hydroxide |
| CAS | 14552-35-3 |
| Molekylformel | C2 H6 Cu N2 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2.Cu/c3-1-2-4;/h3-4H,1-2H2;/q-2;+2 |
| LEDER | C1CN[Cu]N1 |
| IUPAC-namn | 1,3-diaza-2λ^{2}-cupracyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.63 |
| Formel vikt | 120.9827 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?