Läs mer
Cupriethylenediamine Hydroxide (1.0 M in H2O), TRC
Produktkod. 30359023
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30359023 100 mL
1 options
Produktkod. 30359023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC834750100ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cupriethylenediamine hydroxide
CAS 14552-35-3
Molekylformel C2 H6 Cu N2
Kvantitet 100 mL
Synonym Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide
InChI formel InChI=1S/C2H6N2.Cu/c3-1-2-4;/h3-4H,1-2H2;/q-2;+2
LEDER C1CN[Cu]N1
IUPAC-namn 1,3-diaza-2λ^{2}-cupracyclopentane
Molekylvikt (g/mol) 121.63
Formel vikt 120.9827
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 M