Learn More
Cuprolinic Blue (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cuprolinic Blue |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H25N12.4CH4O4S.Cu/c1-41-13-5-9-17-21(41)29-33-25(17)38-30-23-19(11-7-15-43(23)3)27(35-30)40-32-24-20(12-8-16-44(24)4)28(36-32)39-31-22-18(26(34-31)37-29)10-6-14-42(22)2;4*1-5-6(2,3)4;/h5-16H,1-4H3,(H,33,34,35,36,37,38,39,40);4*1H3,(H,2,3,4);/q+3;;;;;/p-3 |
| Formel vikt | 1085.0708 |