Läs mer
kopparklorid,≥ 90 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11442822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442822 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11442822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215251580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3365.00 SEK
    3201.50 SEK / 100g
    Save 163.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
ACS grade chemical reagent used as an initiator of radical reactions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cuprous Chloride
CAS 7758-89-6
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥90%
Molekylformel ClCu
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
LEDER Cl[Cu]
IUPAC-namn klorkoppar
Molekylvikt (g/mol) 98.996
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Formel vikt 99
Kvalitet ACS-reagens