Läs mer
Cuprous Chloride, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15517934 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 15517934
Brand: Avantor J.T.Baker 186201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cuprous Chloride
CAS 7758-89-6
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClCu
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
LEDER Cl[Cu]
IUPAC-namn chlorocopper
Molekylvikt (g/mol) 98.996
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Formel vikt 99
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 4.14kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).