Beskrivning
- Linear Formula: [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
- Molecular Weight: 368.38
- Beilstein Registry Number: 2306965
- Colour Index Number: 75300
- EC Number:207-280-5
- MDL number: MFCD00008365
- PubChem ID: 24892408
Reconstitution: Reconstitute with DMSO to bring curcumin to a final concentration of 11 mg/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 458-37-7 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Kvantitet | 5 g |
| Art | Human |
| Mål | Curcumin |