Läs mer
Curcumin, 95 % (totalt innehåll av curcuminoid), från gurkmejarhizom
Produktkod. 11437174
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437174 250 g 250g
11417174 10 g 10g
11427174 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21573.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368,39 g/mol
Curcumin används för borkvantifiering. Det hämmar lipoxygenas och cyklooxygenas. Det fungerar som ett kosttillskott och används inom läkemedelsindustrin. Det fungerar som ett livsmedelsfärgämne och fungerar som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Curcumin används för borkvantifiering. Det hämmar lipoxygenas och cyklooxygenas. Det fungerar som ett kosttillskott och används inom läkemedelsindustrin. Det fungerar som ett livsmedelsfärgämne och fungerar som en livsmedelstillsats.
Löslighet
Löslig i aceton, dimetylsufoxid, etanol och dimetylformamid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-37-7
Molekylformel C21H20O6
Molekylvikt (g/mol) 368.39
MDL-nummer MFCD00008365
InChI-nyckel ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
IUPAC-namn (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
LEDER COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Curcumin
Namnnotering från gurkmejarhizom
Smältpunkt 170 °C till 175 °C
Analysprocentintervall 0.95
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (totalt innehåll av curcuminoid)
Kvantitet 250 g
Beilstein 2306965
Merck Index 14,2673
Löslighetsinformation Löslig i aceton, dimetylsufoxid, etanol och dimetylformamid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 368.39
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.