Läs mer
Curcumin Beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Curcumin beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H36O15/c1-18(35)45-29-30(46-19(2)36)32(47-20(3)37)34(49-31(29)33(41)44-6)48-26-14-10-22(16-28(26)43-5)8-12-24(39)17-23(38)11-7-21-9-13-25(40)27(15-21)42-4/h7-16,29-32,34,40H,17H2,1-6H3/b11-7+,12-8+/t29-,30-,31-,32+,34+/m0/s1 |
| Formel vikt | 684.2054 |