Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Curcumin (blandning av curcumin, demethoxycurcumin och bisdemethoxycurcumin), 96 %
Produktkod. 10368110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10368110 50 g Glasflaska 50g
10286890 10 g Glasflaska 10g
11994861 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368110 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 218580500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-37-7
Molekylformel C21H20O6
Molekylvikt (g/mol) 368.39
MDL-nummer MFCD00008365
InChI-nyckel ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
LEDER COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Smältpunkt 183,0 °C
Färg Orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Brytningsindex 1,4155 till 1,4175
Kvantitet 50 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i dietyleter, lösliga i alkohol, glaciäreddiksyra, aceton
IUPAC-namn (1E,4Z,6E)-5-hydroxi-1,7-bis(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,4,6-trien-3-on
Formel vikt 368.38
Procent renhet 98+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.