Läs mer
Curcumin, Pure, Crystalline, Fisher Chemical
Produktkod. 10090090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10090090 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10090090 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8850/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 458-37-7
Smältpunkt 183°C
Färg Orange
Förpackning Vial
Molekylformel C21H20O6
MDL-nummer 8365
Kvantitet 1 g
Ångdensitet 13
Formel vikt 368.38g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Curcumin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.