Läs mer
Curdione, MedChemExpress
Produktkod. 16408958
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16408958
Brand: Medchem Express HYN0353
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Curdione
CAS 13657-68-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H24O2
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-Curdione
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
LEDER O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 236.35
Formel vikt 236.35
Procent renhet 98.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.