Beskrivning
De Micronova bestrålade CurtainCleaner™ slipcovers samarbetar med CurtainCleaner adaptern/handtaget (CCH-48) för att ge en enkel och effektiv metod för att rengöra stripgardiner i renrummet, utan behov av stege eller pall. Locken glider på de dubbla 12-tums stängerna som klämmer fast gardinen upptill och glider ner för att applicera eller 'skrapa' rengöringsmedlet på båda sidor av gardinen samtidigt. Överdragen finns i slät, 100 % stickad polyester, med två tjockleksalternativ. Gamma-bestrålade skydd är idealiska för aseptiska områden.
- Slipöverdrag är 100 % stickad polyester över tjockt skum
- Rengör båda sidor av remsgardiner samtidigt
- Utmärkt för rengöring och desinficering
- Locken passar över två 12-tums stångklämmor
- Gamma bestrålad för aseptiska områden
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Handtag säljs separat (kat. nr. 10-041-766A).
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tum) |
| Produkttyp | Bestrålad Mop Slipcover |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 5.1 cm |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |