Läs mer
Micronova™ CurtainCleaner™ Verktyg och överdrag
Produktkod. 11992455 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Handtag, moppadapter
Mopp Slipcover
Mopp-överdrag
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304)
MegaTex
Mikrofiber
NovaLite
Polymesh
Polyvinylacetat
Slätstickad polyester, Uretanskum
Uretanskum
Förpackningsstorlek:
12 par
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Material Förpackningsstorlek
11992455 Handtag, moppadapter Elektropolerat rostfritt stål (304) Varje
12751645 Mopp-överdrag MegaTex 12 par
12705715 Mopp-överdrag Mikrofiber 12 par
11902465 Mopp-överdrag NovaLite 12 par
11912465 Mopp Slipcover Uretanskum 12 par
12761645 Mopp-överdrag Slätstickad polyester, Uretanskum 12 par
12785705 Mopp-överdrag Polymesh 12 par
12741645 Mopp-överdrag Polyvinylacetat 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11992455 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CCH48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8270.00 SEK
    8092.64 SEK / Paket med 1
    Save 177.36 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-03-2027
En fjäderbelastad moppenhet i rostfritt stål som fungerar med stickade polyesteröverdrag för att enkelt rengöra och desinficera gardiner av renrumsremsor genom att klämma fast upptill och glida nedåt, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt.
De Micronova CurtainCleaner™ Tool, med påsatt handtag, ger en enkel och effektiv metod för att rengöra renrumsgardiner utan behov av en stege eller pall. Det 48-tums (120 cm) elektropolerade handtaget i rostfritt stål inkluderar en hållbar ram i rostfritt stål med dubbla 12-tums stångklämmor. Med tillägget av ett urval av slipcovers, klämmer verktyget effektivt fast gardinen i toppen och glider ner för att applicera eller skrapa rengöringsmedlet på båda sidor av gardinen samtidigt. Överdrag finns i slät 100 % stickad polyester, med två tjocklekar.
  • Enkelt klämverktyg för rengöring av vinylbandsgardiner
  • Rengör båda sidorna av bandgardinen samtidigt
  • Handtag och ram i elektropolerat rostfritt stål
  • 48-tums handtag med dubbla 12-tums stångklämmor
  • Överdrag passar över två 12-tums stångklämmor
  • NovaPoly, 100 % slätstickade polyesteröverdrag för utmärkt spridning av desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Handtag säljs separat (kat. nr. 10-041-766A).
Specifikationer
Mått 121,9 x 30,5 cm (48 x 12 tum)
Produkttyp Handtag, moppadapter
Färg Grå
Längd (engelska) 48 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 121.9 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Micronova Gardinrengöringssystem Gardinrengöringssystem
För användning med (applikation) Rengöring och sanering Renrumsgardiner
Färgkodad Nej
Material Elektropolerat rostfritt stål (304)