Läs mer
Fisherbrand™ Böjd bas strålskyddsskydd
Produktkod. 12327187 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12327187 600 mm Varje
1 options
Produktkod. 12327187
Beräknad leverans: 12-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cleaver Scientific strålningsskärmning idealisk för skydd mot gammastrålning.
  • Beta - Large Fixed 45° Vinkel - Böjd bas 35 x 60cm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med böjd bas 15 cm djup för användning med säkerhetsbrickor eller platt 30x30 cm bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
  • Ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor, särskilt när användaren sitter i sittande läge.
  • Finns i två storlekar, med antingen en platt bas för att ge bänkskydd, eller en böjd bas som passar bekvämt över säkerhetsbrickor
Specifikationer
Produkttyp Beta Shield
Bredd (metrisk) 350 mm
Höjd (metrisk) 600 mm