Läs mer
Fisherbrand™ Böjda basstrålningsgammasköldar
Produktkod. 12357177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12357177 450 mm Varje
1 options
Produktkod. 12357177
Beräknad leverans: 11-03-2027
Gammastrålningsskärmar med fasta 45 graders vinklar och en krökt bas av olika dimensioner, är idealiska för skydd mot gammastrålning.
  • Ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor, särskilt när användaren sitter i sittande läge.
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot gammastrålning, skärm, fast, 45 graders vinkel, böjd bas, dimensioner 450h x 300w x 150d mm
Specifikationer
Produkttyp Gammasköld
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 450 mm
Tjocklek (metrisk) 350 mm