Läs mer
Fisherbrand™ Böjd bas gammasköldar
Produktkod. 12377177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12377177 450 mm Varje
1 options
Produktkod. 12377177
Beräknad leverans: 08-03-2027
Levereras i små, medelstora och stora storlekar, dessa böjda bas gammasköldar har en 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor, eller en 30x30 cm platt bas för skydd under bänken.
  • Gamma– Liten fast 15° Vinkel– Böjd bas 30 x 45 cm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar
  • Har en 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor, eller en 30x30 cm platt bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
Specifikationer
Produkttyp Gammasköld
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 450 mm
Tjocklek (metrisk) 35 mm