Läs mer
Usbeck™ Böjd finpunkt nickelpläterad ståltång
Produktkod. 10621452
Change view
Längd (metrisk):
130 mm
145 mm
160 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10621452 145 mm
10360462 130 mm
10136961 160 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10621452 Leverantör Usbeck™ Leverantörsnummer 3063
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ta bort prover med nickelpläterad stålpincett. Usbeck™ Böjda finpunktsnickelpläterade ståltång är idealiska för hantering av prover i laboratorie- eller medicinsk miljö.
  • Böjd
  • Fina poäng
  • Nickelpläterat stål
Specifikationer
Material Nickelpläterat stål
Längd (metrisk) 145 mm