Läs mer
Usbeck™ Böjd pincett i rostfritt stål
Produktkod. 10146961
Change view
Längd (metrisk):
105 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10146961 105 mm
1 options
Produktkod. 10146961 Leverantör Usbeck™ Leverantörsnummer 3070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90 SEK
    40.55 SEK / Paket med 1
    Save 5.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå fin precision med pincett i rostfritt stål. Usbeck™ Pincett är idealiskt för användning i en kirurgisk eller laboratoriemiljö
  • Böjd
  • Fina poäng
  • Nickelpläterat stål
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 105 mm