Läs mer
Fisherbrand™ Böjda gammastrålningssköldar
Produktkod. 12317197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
15° Vinkel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12317197 15° Vinkel Varje
1 options
Produktkod. 12317197
Beräknad leverans: 14-12-2026
15° vinklad sköld i timglasform som är idealisk för att ge klar och icke-förvrängd syn och minska ljusbilder och skuggor.
  • Gamma– Timglassköld– Böjd bas 30 x 45 cm
  • 15° vinklad sköld i timglasform ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor
  • De böjda sidorna ger användaren enklare tillgång till det centrala området bakom skölden
  • Finns med antingen en stor platt bas för att ge bänkskydd, eller en böjd bas som passar bekvämt över säkerhetsbrickor
Specifikationer
Inkluderar 15° Vinkel
Produkttyp Gammastrålningssköld