Läs mer
Curvulin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Curvulin |
| CAS | 19054-27-4 |
| Molekylformel | C12H14O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c1-3-17-11(16)5-8-4-9(14)6-10(15)12(8)7(2)13/h4,6,14-15H,3,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(2-acetyl-3,5-dihydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vikt | 238.0841 |