missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cuscohygrine (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30011612
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011612 100 mg
30011512 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC845000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 454-14-8
Molekylformel C13 H24 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 224.34
Synonym 2-Propanone, 1,3-bis(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (R*,S*)-, Cuscohygrine (6CI,7CI,8CI), rel-1-[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]-3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-2-propanone, Bellaradin, Bellaradine, Cuscohygrine, meso-, Cuskhygrin, Cuskhygrine, meso-Cuscohygrine, 2-Propanone, 1-[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, rel-
IUPAC-namn 1-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]-3-[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]propan-2-one
LEDER CN1CCC[C@H]1CC(=O)C[C@H]2CCCN2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cuscohygrine (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O/c1-14-7-3-5-11(14)9-13(16)10-12-6-4-8-15(12)2/h11-12H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+
Formel vikt 224.1889
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.