Läs mer
Notrax Kudde lätthet Solid™ ESD Nitril FR Modular Mat
Produktkod. 17792248
Change view
Mått (L x B):
91 x 91 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17792248 91 x 91 cm
1 options
Produktkod. 17792248 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 661S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3438.75 SEK
    2980.84 SEK / Paket med 1
    Save 457.91 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Ergonomisk fördel som härrör från en 19 mm tjock arbetsplattform med en stängd anti-halk stenstrukturyta för maximal komfort mot utmattning i torra industriella miljöer.
  • Kraftiga gummiplattor på 91 x 91 cm kan enkelt monteras för täckning av stora ytor eller enskilda arbetsstationer, vägg-till-vägg eller som öar
  • Ergonomisk fördel från en 19 mm tjock arbetsplattform med en stängd anti-halk stenstrukturyta för maximal komfort mot utmattning i torra industriella miljöer
  • Kompatibel med patenterad MD-ramp System™ för smarta säkerhetsavfasningslösningar; släpp ut och inuti hörn
  • Halkbeständighet R9 enligt DIN 51130
Specifikationer
Mått (L x B) 91 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material ESD och brandskyddande nitrilgummiförening
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm