Läs mer
Notrax Dämpa Flex™ Oljebeständig diamantplatta Anti-utmattningsmatta
Produktkod. 17752178
Change view
Färg:
Svart
Svart/Gul
Svart/Orange
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17752178 Svart
17762178 Svart/Gul
17772178 Svart/Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17752178 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 489S002MBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5097.75 SEK
    4422.48 SEK / Paket med 1
    Save 675.27 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Dämpa Flex™ - Oljebeständig version av vår bästsäljande anti-utmattningsmatta, mest känd för sin diamantplåtsöveryta och höga nivå av ergonomisk komfort i både dynamiska och stationära arbetspositioner.
  • Den oljebeständiga versionen av vår bästsäljande anti-utmattningsmatta, mest känd för sin diamantplåtsöveryta och höga nivå av ergonomisk komfort i både dynamiska och stationära arbetsställningar
  • En 12
  • 7 mm tjock arbetsplattform erbjuder maximal hållbarhet, komfort och isolering från hårda golv och vibrationer
  • 100 % nitrilgummiblandning är resistent mot de flesta industrioljor
  • Halkskydd R10 enligt DIN51130 och BG-regel BGR181
  • Gula fasade kanter på alla fyra sidor minimerar risken för att snubbla och uppfyller OSHA-kod 1910-144
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 6.9 ft.
Längd (metrisk) 210 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm