Läs mer
Notrax Dämpa Flex™ Oljebeständig diamantplatta Anti-utmattningsmatta
Produktkod. 17762178
Färg:
Svart
Svart/Gul
Svart/Orange
Produktkod. 17762178
Brand: Notrax 489S002MBY
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Dämpa Flex™ - Oljebeständig version av vår bästsäljande anti-utmattningsmatta, mest känd för sin diamantplåtsöveryta och höga nivå av ergonomisk komfort i både dynamiska och stationära arbetspositioner.
  • Den oljebeständiga versionen av vår bästsäljande anti-utmattningsmatta, mest känd för sin diamantplåtsöveryta och höga nivå av ergonomisk komfort i både dynamiska och stationära arbetsställningar
  • En 12
  • 7 mm tjock arbetsplattform erbjuder maximal hållbarhet, komfort och isolering från hårda golv och vibrationer
  • 100 % nitrilgummiblandning är resistent mot de flesta industrioljor
  • Halkskydd R10 enligt DIN51130 och BG-regel BGR181
  • Gula fasade kanter på alla fyra sidor minimerar risken för att snubbla och uppfyller OSHA-kod 1910-144
Specifikationer
Färg Svart/Gul
Längd (engelska) 6.9 ft.
Längd (metrisk) 210 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm