Läs mer
Notrax Dämpa Trax™ Bästsäljande Anti-Fatigue Mat
Produktkod. 17792168
Change view
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
2286 x 152 cm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17792168 150 x 91 cm
17762168 91 x 60 cm
17722178 300 x 91 cm
17752158 2286 x 60 cm
17782158 2286 x 91 cm
17712168 2286 x 122 cm
17742168 2286 x 152 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17792168 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 479S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3013.50 SEK
    2612.71 SEK / Paket med 1
    Save 400.79 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Notrax Dämpa Trax™ Bästsäljande anti-utmattningsmatta med ergonomisk fördel från 14 mm tjock arbetsplattform som består av en lång slitstark övre yta laminerad på en fjädrande mikrocellulär vinylbas för maximal hållbarhet, komfort och isolering från hårda golv och vibrationer.
  • Bästsäljande anti-utmattningsmatta med ergonomisk fördel från 14 mm tjock arbetsplattform som består av en slitstark övre yta laminerad på en fjädrande mikrocellulär vinylbas för maximal hållbarhet, komfort och isolering från hårda golv och vibrationer
  • Diamantplåtsmönster ger dragkraft samtidigt som det tillåter enkla vridningar
  • Designen och materialsammansättningen gör detta till den mest mångsidiga mattlösningen för utmattningsavlastning i både statiska och dynamiska arbetspositioner
  • Halkskydd R10 enligt DIN51130 och BG-regel BGR181
  • Testad och certifierad av National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
  • Tillgängliga gula kanter längs sidorna överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
  • Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisk
  • UniFusion™ teknik konstruerad för att stå emot i de tuffaste arbetsmiljöerna
Specifikationer
Mått (L x B) 150 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material PVC på mikrocellulär vinylbas
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm