Läs mer
Notrax Dämpa Trax™ Bästsäljande Anti-Fatigue Mat
Produktkod. p-7227323
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
2286 x 152 cm
Produktkod. 17762168
Brand: Notrax 479S0023BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Dämpa Trax™ Bästsäljande anti-utmattningsmatta med ergonomisk fördel från 14 mm tjock arbetsplattform som består av en lång slitstark övre yta laminerad på en fjädrande mikrocellulär vinylbas för maximal hållbarhet, komfort och isolering från hårda golv och vibrationer.
  • Bästsäljande anti-utmattningsmatta med ergonomisk fördel från 14 mm tjock arbetsplattform som består av en slitstark övre yta laminerad på en fjädrande mikrocellulär vinylbas för maximal hållbarhet, komfort och isolering från hårda golv och vibrationer
  • Diamantplåtsmönster ger dragkraft samtidigt som det tillåter enkla vridningar
  • Designen och materialsammansättningen gör detta till den mest mångsidiga mattlösningen för utmattningsavlastning i både statiska och dynamiska arbetspositioner
  • Halkskydd R10 enligt DIN51130 och BG-regel BGR181
  • Testad och certifierad av National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
  • Tillgängliga gula kanter längs sidorna överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
  • Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisk
  • UniFusion™ teknik konstruerad för att stå emot i de tuffaste arbetsmiljöerna
Specifikationer
Mått (L x B) 91 x 60 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material PVC på mikrocellulär vinylbas
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm