Läs mer
Applied Biosystems™ Anpassad 5' fluorescerande märkt/omärkt di-repeats
Kvantitet:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Förpackningsstorlek:
10000pmol
300000pmol
80000pmol
Beskrivning
En 5' fluorescerande färgämnesmärkt oligo och omärkt komplement tillhandahålls i separata rör. Välj bland 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , och PET™ som etiketter. Idealisk för användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Oligos avsaltas.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Anpassade 5'-märkta/omärkta di-repeteringar, 10 000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, val av levererade vågar, dessa produkter kan användas i en mängd olika applikationer |
| Produkttyp | Anpassade 5' etiketterade eller omärkta di-repeteringar |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Kvantitet | 10 000 pmol |
| För användning med (applikation) | Fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning, PCR |
| Form | Levereras antingen i lösning eller torkad |