Läs mer
Applied Biosystems™ Anpassad 5' fluorescerande märkt/omärkt di-repeats
Produktkod. 15537240 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Förpackningsstorlek:
10000pmol
300000pmol
80000pmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15537240 80 000 pmol 80000pmol
15537280 300 000 pmol 300000pmol
15507240 10 000 pmol 10000pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15537240 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4304977
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassade 5' fluorescerande märkta/omärkta par
En 5' fluorescerande färgämnesmärkt oligo och omärkt komplement tillhandahålls i separata rör. Välj bland 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , och PET™ som etiketter. Idealisk för användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Oligos avsaltas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Anpassade 5'-märkta/omärkta di-repeteringar, 80 000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, val av levererade vågar, dessa produkter kan användas i en mängd olika applikationer
Produkttyp Anpassade 5' etiketterade eller omärkta di-repeteringar
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 80 000 pmol
För användning med (applikation) Fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning, PCR
Form Levereras antingen i lösning eller torkad