Läs mer
Anpassade 5' fluorescerande märkta/omärkta par
Beskrivning
En 5' fluorescerande färgmärkt oligo och omärkt komplement levereras i separata tuber. Välj mellan 6-FAM™, TET™, VIC®, HEX™, NED™, och PET™ som etiketter. Idealiskt för användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Oligoer är avsaltade.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Oligonukleotider |
| Längd (metrisk) | 1.524 m |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C). |
| Reningsmetod | Avsaltad |
| Etikett eller färgämne | 6-FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC |
| Primer | 5' Fluorescerande märkt/omärkt |
| Kvantitet | 80 000 picomol ⁄vardera |