Läs mer
Anpassade 5' fluorescerande märkta/omärkta par
Produktkod. 15537290
Change view
300 000 pmol
80 000 pmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
15537290 300 000 pmol
15507290 80 000 pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15537290 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 450062
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A 5' fluorescent dye-labeled oligo and unlabeled complement are supplied in separate tubes. Choose among 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, and PET™ as labels.
En 5' fluorescerande färgmärkt oligo och omärkt komplement levereras i separata tuber. Välj mellan 6-FAM™, TET™, VIC®, HEX™, NED™, och PET™ som etiketter. Idealiskt för användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Oligoer är avsaltade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Oligonukleotider
Längd (metrisk) 1.524 m
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Reningsmetod Avsaltad
Etikett eller färgämne 6-FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Fluorescerande märkt/omärkt
Kvantitet 300 000 pmol ⁄vardera