Läs mer
Anpassade 5' fluorescerande märkta/omärkta par
Produktkod. p-7184664
:
300 000 pmol
80 000 pmol
Produktkod. 15507290
Brand: Invitrogen 450059
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Produkttyp Oligonukleotider
Längd (metrisk) 1.524 m
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Reningsmetod Avsaltad
Etikett eller färgämne 6-FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Fluorescerande märkt/omärkt
Kvantitet 80 000 picomol ⁄vardera