Läs mer
Applied Biosystems™ Anpassade 5' fluorescerande märkta/omärkta par
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescripción
En 5' fluorescerande färgämnesmärkt oligo och omärkt komplement tillhandahålls i separata rör. Välj bland 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , och PET™ som etiketter. Idealisk för användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Oligos avsaltas.
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Anpassad 5' Märkt/Omärkt Di-Repeat+ Svans, 80 000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, val av levererade vågar, dessa produkter kan användas i en mängd olika applikationer |
| Produkttyp | Anpassad 5' märkt eller omärkt Di-Repeat + Tail |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Kvantitet | 80 000 pmol |
| För användning med (applikation) | Fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning, PCR |
| Form | Levereras antingen i lösning eller torkad |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?